362468
4-Nitrocinnamyl alcohol
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
127-128 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
OC\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-6,11H,7H2/b2-1+
Clave InChI
LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
4-Nitrocinnamyl alcohol is a substituted benzyl alcohol. 4-Nitrocinnamyl alcohol is reported to undergo chlorination with tosyl chloride (TsCl) to give 4-nitrocinnamyl chloride.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Molecules (Basel, Switzerland), 16(7), 5665-5673 (2011-07-05)
Treatment of substituted benzyl alcohols with tosyl chloride resulted in the formation of the corresponding chlorides, not the usual tosylates. A series of experiments demonstrated that it was possible to predict whether chlorination or tosylation would occur for substituted benzyl