361828
4-Fluorophenethylamine
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
50-52 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Clave InChI
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter