Merck
361704
Sigma-Aldrich
Barium 2-ethylhexanoate
98%
Sinónimos:
Barium bis(2-ethylhexanoate)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ba
Número de CAS:
Peso molecular:
423.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
fibers
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: barium
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Ba]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ba/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Clave InChI
VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Used in the preparation of thin-film superconductors.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)