Merck
361356
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylruthenium(III) chloride polymer
Seleccione un Tamaño
1 G
62,16 €
62,16 €
Precio de catálogo88,80 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
62,16 €
About This Item
Fórmula lineal:
[C10H15Cl2Ru]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
62,16 €
Precio de catálogo88,80 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Entry points into pentamethylcyclopentadienyl chemistry of ruthenium.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)