Merck
361232
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropionic acid
97%
Sinónimos:
4-(2-Carboxyethyl)-4-nitroheptanedioic acid, 4-(2-Carboxyethyl)-4-nitropimelic acid, Tris(2-carboxyethyl)nitromethane
Seleccione un Tamaño
25 G
146,00 €
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
146,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NO2C(CH2CH2COOH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
277.23
Beilstein:
1804764
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
181-184 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCC(CCC(O)=O)(CCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H15NO8/c12-7(13)1-4-10(11(18)19,5-2-8(14)15)6-3-9(16)17/h1-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
Clave InChI
JCMYUFMDOYGRKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)