361143
Tributyl phosphite
90%, technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
90%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
118-125 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOP(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O3P/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?