Merck
360449
Sigma-Aldrich
Glicocolato de sodio hydrate
97%
Sinónimos:
N-(3α,7α,12α-trihidroxi-24-oxocolan-24-il)glicina sodium salt, N-colilglicina sodium salt, Ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico N-(carboximetil)amida sodium salt, Ácido glucocólico sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
C26H42NO6Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +30°, c = 1 in H2O
mol peso
micellar avg mol wt 900(lit.)
número de agregación
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
mp
210-215 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clave InChI
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)