Merck
360015
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl malonate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2COOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Beilstein:
1772136
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
liquid
impurezas
5% dimethyl malonate
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
80 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(10)5-6(9)11-4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
tert-Butyl methyl malonate is an ester. Stereospecific Pd(O)-catalyzed addition of tert-butyl methyl malonate to allylic carbonates is reported.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bingli Yan et al.
The Journal of organic chemistry, 69(8), 2859-2862 (2004-04-13)
A combination of cross-metathesis and malonate addition was applied to a formal synthesis of the mammalian lignan enterolactone 5. The cross-metathesis of alkene 6 and phosphonate 3a gave the substituted allylic phosphonate 3d. The palladium-catalyzed addition of malonate 10d to