359785
8-Quinolinethiol hydrochloride
97%
Sinónimos:
8-Mercaptoquinoline hydrochloride, Thiooxine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, dark orange-brown
cadena SMILES
Cl[H].Sc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NS.ClH/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;1H
Clave InChI
RWBSBQAUAJSGHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?