Merck
359521
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)cyclopropane
97%
Sinónimos:
Cyclopropanemethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
71.12
Beilstein:
773674
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
impurezas
≤15% water
bp
86 °C/758 mmHg (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.H2O/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H2
Clave InChI
BIVIWWZEIMDEHV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Infrared (3500-50cm-1) spectra of gaseous and Raman (3500-50cm-1) spectra of liquid aminomethyl cyclopropane (cyclopropyl methylamine) has been reported. It was extracted by solid-phase micro extraction (SPME) from black rice grain.
Aplicación
(Aminomethyl)cyclopropane may be used in chemical synthesis.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Changes in nutritional constituents, anthocyanins, and volatile compounds during the processing of black rice tea.
Wu L, et al.
Food Science and Biotechnology, 22(4), 917-923 (2013)
Conformational and structural studies of aminomethyl cyclopropane from temperature dependent FT-IR spectra of rare gas solutions and ab initio calculations.
Durig JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(39), 7713-7726 (2003)