Merck
359319
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoic acid
liquid crystal, 99%
Sinónimos:
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Beilstein:
2046454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid crystal
cadena SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)