Merck
359262
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
100-200 mesh, extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl resin loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
powder
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
~6.5 mmol/g Cl resin loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)