Merck
359254
Sigma-Aldrich
Poly[(dibenzo-18-crown-6)-co-formaldehyde]
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
grupo funcional
crown ether
InChI
1S/C20H24O6.CH2O/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18;1-2/h1-8H,9-16H2;1H2
Clave InChI
KGCIWPZIRMMANQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)