357871
5-Mercapto-1-methyltetrazole
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
125-128 °C (lit.)
cadena SMILES
Cn1nnnc1S
InChI
1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
Clave InChI
XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?