Merck
357782
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
87,30 €
87,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
87,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
225.46
Beilstein:
2097064
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
87,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
166-167 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
CGFDSIZRJWMQPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effects of temperature on biological degradation of phenols, benzoates and phthalates under methanogenic conditions.
Leven L and Schnurer A.
International Biodeterioration & Biodegradation, 55(2), 153-160 (2005)
Rearrangement of Halotropones. Chloride Exchange in Tribromotropolone.
Doering WE and Knox LH.
Journal of the American Chemical Society, 74(22), 5683-5687 (1952)
Meng Qi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(25), 6995-7006 (2020-08-02)
Dicamba herbicide is increasingly used in the world, in particular' with the widespread cultivation of genetically modified dicamba-resistant crops. However, the drift problem in the field has caused phytotoxicity against naive, sensitive crops, raising legal concerns. Thus, it is particularly
Prakash Karegoudar et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 808-815 (2007-09-07)
The reaction of 2,3,5-trichlorobenzoic acid hydrazide with carbon disulfide and potassium hydroxide followed by treatment with hydrazine hydrate afforded 3-(2,3,5-trichlorophenyl)-4-amino-1,2,4-triazole-5-thione (6). Alternatively, this triazole was also synthesized by fusing 2,3,5-trichlorobenzoic acid with thiocarbohydrazide. Condensation of (6) with various aromatic carboxylic
Emeline L Maillet et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(21), 6931-6935 (2009-10-13)
We show that phenoxyauxin herbicides and lipid-lowering fibrates inhibit human but not rodent T1R3. T1R3 as a coreceptor in taste cells responds to sweet compounds and amino acids; in endocrine cells of gut and pancreas T1R3 contributes to glucose sensing.