357383
Platinum-iridium alloy 70:30
wire, diam. 0.5 mm
About This Item
Productos recomendados
formulario
wire
composición
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
Diámetro
0.5 mm
cadena SMILES
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
Clave InChI
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.