Merck
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene
technical, ≥95% (GC)
Sinónimos:
1,3-Dichloro-2-dichloromethylbenzene, 2,6-Dichlorobenzal chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4Cl4
Número de CAS:
Peso molecular:
229.92
Beilstein:
908809
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥95% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.588
bp
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
Clave InChI
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
Aplicación
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)