349607
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
actividad óptica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
bp
142-148 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,19H,12-14H2,1H3/t15-/m0/s1
Clave InChI
IEEFFKXJADVWJO-HNNXBMFYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable