349585
Benzoylferrocene
≥98%
Sinónimos:
Ferrecenophenone, Ferrocenyl phenyl ketone, Ferrocenyl(phenyl)methanone, NSC 54800, (Benzoylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98%
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
105-107 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C12H9O.C5H5.Fe/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;/h1-9H;1-5H;
Clave InChI
JJHHJZCYDPLHIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Deprotonative metalation of ferrocenes
- Oxidative chemistry
- Reduction of ferrocenyl ketones
- Polymerization of C-ferrocenyl-substituted phosphaalkene
Reactant for synthesis of:
- Planat chiral triferrocenylmethane derivative
- Chiral ferrocenyl alcohols via asymmetric transfer hydrogenation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?