Merck
349062
Sigma-Aldrich
2,2,2′-Trimethylpropionanilide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCONHC6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
cadena SMILES
Cc1ccccc1NC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-9-7-5-6-8-10(9)13-11(14)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
Clave InChI
CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,2,2′-Trimethylpropionanilide (2,2,2-N-pivaloyl-o-toluidine) may be used to determine the concentration of lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) via titration. It may be used to determine the concentrations of alkyllithiums by titration, to the colorimetric endpoint, indicated by the persistence of a yellow color in the solution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Suffert J.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 509-510 (1989)
Synthesis of 4-[?-(3-Thienyl) alkyl] pyridines and 4-[?-(3-Thienyl) alkyl]-2, 2'-bipyridines.
Wang JX, et al.
Australian Journal of Chemistry, 48(8), 1425-1436 (1995)