Merck
348309
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalic acid
99%
Sinónimos:
4-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3-1,2-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
146-148 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
CWJJAFQCTXFSTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C P Saint et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 323-328 (1990-06-01)
Genes involved in 4-methyl-o-phthalate and 4-hydroxy-iso-phthalate catabolism reside on a 226-232 kbp catabolic plasmid termed MOP. This was confirmed by transformation and conjugation into an isogenic heat-cured (MOP-) derivative of the wild-type isolate, identified and termed Pseudomonas cepacia Pc701. Transformation