348007
1-Trimethylsilyl-1-hexyne
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18Si/c1-5-6-7-8-9-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
SFCRJYVNDZSYCT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup