Merck
347809
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-difluorophenol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(F)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
76 °C/37 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Oc1cc(F)cc(F)c1Cl
InChI
1S/C6H3ClF2O/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2,10H
Clave InChI
ZQWULOHSTAQTKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-chloro-3,5-difluorophenol is a trihalogenated phenol. Synthesis of 2-chloro-3,5-difluorophenol from 2,4-difluoroaniline via bromination, Sandmeyer reaction, Grignard reaction and esterification has been reported.[1]
Aplicación
2-Chloro-3,5-difluorophenol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 2-chloro-3,5-difluorophenol.
ZHAO Hao-yu a and WU Chao-hua b.
Chemical Reagents (2010)