347752
Benzo-12-crown-4
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
Beilstein:
1246979
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
42-45 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCO1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)