347248
Methyl 3,3-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clave InChI
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup