Merck
347086
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Yttrium tri(2-ethylhexanoate)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
Número de CAS:
Peso molecular:
518.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: yttrium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.