Merck
346071
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(OH)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Oc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
Clave InChI
BDDVAWDNVWLHDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile may be used in the synthesis of 6-aminophenanthridines via Suzuki-Miyaura coupling reaction.[1] It may be used in the preparation of 5-bromo-2-chloro-4-hydroxybenzonitrile.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An expeditious synthesis of 6-aminophenanthridines.
Gug F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(21), 3725-3727 (2005)
Min Ju Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5468-5479 (2011-08-27)
Novel macrocyclic C-aryl glucoside SGLT2 inhibitors were designed and synthesized. Two different synthetic routes of macrocyclization were adopted to prepare novel ansa SGLT2 inhibitors. Among the compounds tested, [1,7]dioxacyclopentadecine macrocycles possessing methylthiophenyl at the distal ring 40 or ethoxyphenyl at