345660
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
17 °C (lit.)
densidad
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H2Cl2FNO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
Clave InChI
FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?