345040
4-Bromo-2-fluorotoluene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?