344966
Tin(II) pyrophosphate
98%
Sinónimos:
Stannous pyrophosphate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
cadena SMILES
O.[SnH2++].[SnH2++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
Clave InChI
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable