Merck
342939
Sigma-Aldrich
Barium titanate(IV)
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
Sinónimos:
Barium metatitanate, Titanium barium oxide
About This Item
Fórmula lineal:
BaTiO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99.8% trace metals basis
formulario
pieces
sintered
idoneidad de la reacción
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
tamaño de partícula
3-12 mm
densidad
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for:
  • Synthesis of high-dielectric polymer composite materials
  • Inverse electron demand Diels-Alder reactions
Catalyst for:
  • Selectivity of methane oxidation
  • Vapor phase intramolecular dehydration
Used for:
  • Synthesis of flexible transparent conductive coatings
  • X7R multilayer ceramic capacitors
Suitable for vacuum deposition.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Lee, et al.,
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94, 1556-1562 (2011)
Layani, M.; Magdassi, S.
Journal of Materials Chemistry, 21, 15378-15378 (2011)
Y. Shimasaki, et al.,
J. Mol. Catal. A: Chem., 239, 125-129 (2005)
O. A. Timonova and Y. S. Mardeshev,
Russ. J. Gen. Chem., 77, 2214-2214 (2007)
Peter Barber et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(9), 2553-2559 (2010-09-02)
We report the preparation of new polymer composite dielectric materials for energy storage applications. New layered 1:1 mixed A+2/Ti4+ metal phenylphosphonates, ATi(O3PC6H5)3, A=Mg, Ca, Sr, Ba, and Pb, have been prepared via a melt route, in which mixed metal oxides