Documentos clave
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Sinónimos:
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaO3Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
233.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
234-975-0
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
densidad
6.08 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1400 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
Clave InChI
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (elemental analysis): conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable