342521
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
HSUCYMJBFHBMTB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Aplicación
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?