Merck
341800
Sigma-Aldrich
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
mp
77-79 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C11H10O2/c12-8-3-4-9(13)11-7-2-1-6(5-7)10(8)11/h1-4,6-7,10-11H,5H2/t6-,7+,10+,11-
Clave InChI
FQLRTGXTYFCECH-FIPCFZRWSA-N
Descripción general
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione can be prepared by Diels-Alder reaction of cyclopentadiene and 1,4-benzoquinone.
Aplicación
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione may be used in the synthesis of pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione (the ′cage′ compound) via the intramolecular [2+2]-photocycloaddition reaction.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Photochemical synthesis of a ?cage? compound in a microreactor: Rigorous comparison with a batch photoreactor.
Aillet T, et al.
Chemical Engineering and Processing, 64, 38-47 (2013)