Merck
341312
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tert-butyl methyl etherate
Sinónimos:
Trifluoro(2-methoxy-2-methylpropane)boron
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH3 · BF3
Número de CAS:
Peso molecular:
155.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: boron
densidad
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FB(F)F.COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O.BF3/c1-5(2,3)6-4;2-1(3)4/h1-4H3;
Clave InChI
QWGFHWYHOUAXSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in generation of diborane
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)