340723
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(F)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
64-66 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2FN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
Clave InChI
VHPLZFGCNLDYQH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline was employed in the asymmetric synthesis of prostaglandin D2 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kevin R Campos et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 268-274 (2004-12-31)
An asymmetric synthesis was developed for the production of a prostaglandin D(2) receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis. The stereogenic center was set using asymmetric allylic alkylation chemistry, and the core of the structure was constructed via Pd-catalyzed