340588
Tetrahydro-3-furanmethanol
contains 250 ppm BHT as inhibitor, 99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
viscous liquid
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
76-77 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OCC1CCOC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
PCPUMGYALMOCHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetrahydro-3-furanmethanol was the main product formed during hydrolysis of 1,3-dioxolane compounds.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
5- hydrolysis (2-halo-ethyl) -1,3-dioxane :Studies on Hydrolysis of 5- (2-haloethyl) -1, 3- Dioxolane.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 4, 94-95 (2000)