Merck
340359
Sigma-Aldrich
Tributyl(phenylethynyl)tin
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CSn[(CH2)3CH3]3
Número de CAS:
Peso molecular:
391.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
densidad
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.3C4H9.Sn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;3*1-3-4-2;/h3-7H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
PYMPTRMDPJYTDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tributyl(phenylethynyl)tin can be used:
  • As a substrate in the palladium-catalyzed homocoupling of organostannanes to yield biaryl compounds.[1]
  • To prepare various enynals, which are employed in the synthesis of substituted benzene derivatives catalyzed by nickel.[2]
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of β-alkynylcorroles.[3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient Synthesis of beta-Alkynylcorroles
Stefanelli M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(31), 6811-6816 (2015)
Palladium-iminophosphine-catalyzed homocoupling of alkynylstannanes and other organostannanes using allyl acetate or air as an oxidant
Shirakawa E, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 670(1-2), 132-136 (2003)
A multicomponent approach to substituted benzenes involving sequential nickel-catalyzed reactions
ElDouhaibi AS, et al.
Tetrahedron, 62(49), 11460-11469 (2006)