340286
Dimethyl methylmalonate
99%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
densidad
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)