Merck
340219
Sigma-Aldrich
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
5,6-Dichloronicotinic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.00
Beilstein:
383740
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
mp
164-168 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.
Aplicación
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)