Merck
339962
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride
98%
Sinónimos:
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
160.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
InChI
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Clave InChI
IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride was employed in the stereoselective synthesis of meso-N,N′-dicarbethoxy-2,4-diaminopentane and meso-2,4-diaminopentane.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective synthesis of meso-N, N'-dicarbethoxy-2, 4-diaminopentane and meso-2, 4-diaminopentane.
Hutchins RO and Maryanoff BE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(11), 1829-1830 (1972)