339938
4-Methyl-o-phenylenediamine
99%, purified by sublimation
Sinónimos:
4-Methyl-o-phenylenediamine, 3,4-Toluenediamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
purificado por
sublimation
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Clave InChI
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?