339830
2-[(Acetoxymethyl)allyl]trimethylsilane
99%
Sinónimos:
2-(Trimethylsilylmethyl)-2-propen-1-yl acetate, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate, 2-Acetoxymethyl-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
95 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
Clave InChI
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter