Merck
339555
Sigma-Aldrich
Bromomethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
235.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
51-53 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7BrO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
SKIMEKUYIQHJQV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reaction of bromomethyl phenyl sulfone with potassium thiophenoxide in dimethyl formamide gave phenylthiomethyl phenyl sulfone. It undergoes disproportionation with KOH in DMSO at room temperature to yield methyl phenyl sulfone and dibromomethyl phenyl sulfone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Nucleophilic displacements alpha to sulfonyl groupings.
Bordwell FG and Jarvis BB.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1182-1185 (1968)
Base-induced disproportionation of halomethyl phenyl sulfones to methyl and dihalomethyl phenyl sulfones.
Galvagni M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(14), 4454-4456 (1990)