338672
4′-(Octyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic)
Sinónimos:
4′-(n -Octyloxy)-4-cyanobiphenyl, 4′-(Octyloxy)-4-biphenylcarbonitrile, 4′-(Octyloxy)-4-cyanobiphenyl, 4′-(Octyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Octyloxy-1,1′-biphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Octyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(Octyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(n -octyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-(octyloxy)-1,1′-biphenyl, 4-Cyano-4′-(octyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -octyloxy-1,1′-biphenyl, p -(Octyloxy)-p ′-cyanobiphenyl, p -Cyano-p ′-(octyloxy)biphenyl
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid crystal (nematic)
mp
51-77 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C21H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-16-23-21-14-12-20(13-15-21)19-10-8-18(17-22)9-11-19/h8-15H,2-7,16H2,1H3
Clave InChI
GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C