338389
Triphenylphosphine hydrobromide
97%
Sinónimos:
Ph3P · HBr, Ph3P · HBr, Triphenylphosphonium bromide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
196 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.BrH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H
Clave InChI
CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?