Merck
337021
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
177.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 337021, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
densidad
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
Clave InChI
YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-3-methylthiophene is formed (approx. 90%) by bromination of 3-methyl thiophene with N-bromosuccinimide in the absence of benzoyl peroxide.[1]
Aplicación
2-Bromo-3-methylthiophene was used in the preparation of poly(3,3′′′-dimethyl-(2,2′:5′,2′:5′,2′′′)tetrathiophene)).[2] It was also used in the preparation of 2-bromo-3-(bromomethyl)thiophene, lachrymatory compound.[3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The Effect of Benzoyl Peroxide on the Bromination of Methylthiophenes by N-Bromosuccinimide
Dittmer K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 71(4), 1201-1204 (1949)
Regioregular poly (thiophene-3-alkanoic acid) s: water soluble conducting polymers suitable for chromatic chemosensing in solution and solid state.
Ewbank PC, et al.
Tetrahedron, 60(49), 11269-11275 (2004)
Structural studies of poly (dimethyl-tetrathiophene, an intermediate between poly (thiophene) and poly (3-methylthiophene).
Fell HJ, et al.
Synthetic Metals, 55(1), 420-425 (1993)