Merck
336955
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine
90%, technical grade
Sinónimos:
P(t-Bu)3
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]3P
Número de CAS:
Peso molecular:
202.32
Beilstein:
1738613
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
densidad
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
Clave InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Minseon Kong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-19)
The leakage and volatilization of liquid electrolytes limit the commercialization of dye-sensitized solar cells (DSCs). As solid-state (ss) hole-transporting materials, free from leakage and volatilization, biscarbazole-based polymers with different molecular weights (PBCzA-H (21,200 g/mol) and PBCzA-L (2450 g/mol)) were applied