336718
Cadmium bromide tetrahydrate
98%
Sinónimos:
Cadmium dibromide tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
cadena SMILES
O.O.O.O.Br[Cd]Br
InChI
1S/2BrH.Cd.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.