Merck
228516
Sigma-Aldrich
Cadmium iodide
99%
Sinónimos:
Cadmium diiodide
Seleccione un Tamaño
50 G
74,20 €
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
74,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CdI2
Número de CAS:
Peso molecular:
366.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
bp
787 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
solubilidad
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidad
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cadmium iodide as a new catalyst for Knoevenagel condensations.
Prajapati D and Sandhu JS
Journal of the Chemical Society, 1(6), 739-740 (1993)
Enantioselective Conjugate Addition of Thiols to Cyclic Enones and Enals Catalyzed by Chiral N, N'-Dioxide?Cadmium Iodide Complex.
Saito M, et al.
Tetrahedron, 56(49), 9589-9594 (2000)
Bushra Fatima et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 271, 116401-116401 (2021-01-11)
In this work, ZnO-CdWO4 nanoparticles have been synthesized by the ecofriendly green method with lemon leaf extract to favorably anchor functional groups on their surface. The prepared ZnO-CdWO4 nanoparticles are used as adsorbent to treat Congo red (CR) dye after
Zheng-Bo Han et al.
Inorganic chemistry, 49(3), 769-771 (2010-01-06)
The anionic CdI(2)-type topological net, [Cu(2)(tci)(2)](2-), and the pentanuclear copper cluster cation [Cu(5)(tci)(2)(OH)(2)(H(2)O)(8)](2+) [tci = tris(2-carboxyethyl)isocyanurate] form a complementary 3D supramolecular framework. Interestingly, there exist centrosymmetric cyclic (H(2)O)(18) clusters in the cavities.
M Idrish Miah
The journal of physical chemistry. B, 113(6), 1652-1654 (2009-01-23)
Photoinduced second harmonic generation (PISHG) in undoped as well as in various Cu-doped (0.05-1.2% Cu) CdI2 nanocrystals was measured at liquid nitrogen temperature (LNT). It was found that the PISHG increases with increasing Cu doping up to approximately 0.6% and
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.